Läs mer
Edulab Stämgafflar, aluminium, set om 8
Produktkod. 30280288
Change view
Produkttyp:
Stämgaffelset
Produktkod. Produkttyp
30280288 Stämgaffelset
1 options
Produktkod. 30280288 Leverantör Edulab Leverantörsnummer VTN12302576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 SEK
    309.76 SEK / 1 uppsättningar
    Save 32.24 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Stämgaffeln är vetenskapligt inställd på absolut konserttonens mitt-C.
  • Stämgaffel vetenskapligt stämd till absolut konserttonhöjd mitten C. (256 Hz)
  • Aluminiumkonstruktion säkerställer hållbarhet och långvarig användning.
  • Set med 8 forkar ingår för flera experiment eller applikationer.
  • Tvågrenad enkel skaftgaffel som används för att stämma musikinstrument, beräkna frekvens i vetenskapliga experiment, förstå ljudvågors principer och i chakrahelande metoder.
  • Används som akustisk resonator. Resonerar vid den specifika konstanta tonhöjden efter att ha slagit mot en yta och avger en ren musikalisk ton när de höga övertonerna tonar ut.
Specifikationer
Produkttyp Stämgaffelset