Läs mer
Tuning lösning, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10429763 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10429763 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 10429763 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLTUNE1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5090.00 SEK
    4529.90 SEK / 125ml
    Save 560.10 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba10 μg/ml
Vara10 μg/ml
Ce10 μg/ml
Co10 μg/ml
I10 μg/ml
Li10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Rh10 μg/ml
Tl10 μg/ml
U10 μg/ml
Y10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tuning Solution 1
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 5% HCl/2% HNO3
Kvantitet 125 ml
Kvalitet ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Each component at 10μg/mL in 2% HNO3/5% HCl: Barium, Beryllium, Cerium, Cobalt, Indium, Lead, Lithium, Magnesium, Rhodium, Thallium, Uranium, Yttrium
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning