Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ba | 10 μg/ml |
| Vara | 10 μg/ml |
| Ce | 10 μg/ml |
| Co | 10 μg/ml |
| I | 10 μg/ml |
| Li | 10 μg/ml |
| Mg | 10 μg/ml |
| Pb | 10 μg/ml |
| Rh | 10 μg/ml |
| Tl | 10 μg/ml |
| U | 10 μg/ml |
| Y | 10 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tuning Solution 1 |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | 5% HCl/2% HNO3 |
| Kvantitet | 125 ml |
| Kvalitet | ICP/ICP-MS |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Each component at 10μg/mL in 2% HNO3/5% HCl: Barium, Beryllium, Cerium, Cobalt, Indium, Lead, Lithium, Magnesium, Rhodium, Thallium, Uranium, Yttrium |
Säkerhet och hantering
- Tuning Solution 1
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning