Läs mer
WTW™ Turb™ Kalibreringssatser
Produktkod. 11798414
Change view
För användning med (utrustning):
Turb 350 IR bärbar turbidimeter
Turb 355 T, 335 IR bärbar turbidimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11798414 Turb 355 T, 335 IR bärbar turbidimeter Varje
10033022 Turb 350 IR bärbar turbidimeter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11798414 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4607.40 SEK
    4206.36 SEK / Paket med 1
    Save 401.04 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Get optimum calibration results for your turbidimeters with the Turb™ calibration kits.
  • Inkluderar rengöringsservetter och indexringar
  • För användning med Turb ® 355 T, 335 IR Bärbar turbidimeter
  • Grumlighet på 0,02 - 10 - 1000NTU
  • Kalibreringsset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Turb 355 T, 335 IR bärbar turbidimeter
Beskrivning Kalibreringsset
Inkluderar Rengöring av tissue och indexeringsringar
Grumlighet 0,02, 10, 1000 NTU