Läs mer
WTW™ Turb™ Kalibreringssatser
Produktkod. p-8002866
För användning med (utrustning):
Turb 350 IR bärbar turbidimeter
Turb 355 T, 335 IR bärbar turbidimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10033022
Brand: WTW™ 600541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Get optimum calibration results for your turbidimeters with the Turb™ calibration kits.
  • Includes cleaning tissue and 4 indexing rings
  • For use with Turb&reg 350 IR Portable turbidimeter
  • Turbidity of 0.02 - 10 - 100 - 1000NTU
  • Calibration set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Turb 350 IR bärbar turbidimeter
Beskrivning Calibration kit
Inkluderar Cleaning tissue and 4 indexing rings
Grumlighet 0.02, 10, 100, 1000 NTU