Läs mer
WTW™ Turb™ Series 430 bärbara grumlighetsmätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10298082
Change view
Typ:
Bärbar turbiditetsmätare
Bärbar turbiditetsmätare fältuppsättning
Ljuskälla:
Infraröd LED
Volfram
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Ljuskälla unitSize
10298082 Bärbar turbiditetsmätare Infraröd LED Varje
10604883 Bärbar turbiditetsmätare fältuppsättning Infraröd LED Varje
10788533 Bärbar turbiditetsmätare Volfram Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10298082 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600320
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en noggrannhet på 0,01 NTU eller± 2 % av det uppmätta värdet; dessa portabla turbiditetsmätare är idealiska för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll.
  • Bärbar turbiditetsmätare med automatisk kalibreringstyp
  • Noggrannhet på 0,01 NTU eller& plusmn;2% av det uppmätta värdet
  • Inkluderar enstaka instrument med AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomma flaskor, 4 Mignon-batterier, optiska rengöringsservetter
  • Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll
  • Upplösning på 0,01 från 0,00 till 9,99, 0,1 från 10 till 99,90, 1 från 100 till 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bärbar turbiditetsmätare
Ljuskälla Infraröd LED
Visningstyp LCD
Svarstid 3 sek.
Beskrivning Turb 430 IR Portabel grumlighetsmätare
Kalibreringstyp Automatisk 3 poäng
Inkluderar Enstaka instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomma flaskor, 4 Mignon-batterier, optiska rengöringsservetter. (Frivillig LabStation med PC-programvara och rech. batteri (251-301)
Provstorlek 20 mL
För användning med (applikation) Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll
IP-betyg IP67
Noggrannhet 0,01 NTU eller± 2 % av det uppmätta värdet
Upplösning 0,01 från 0,00 till 9,99, 0,1 från 10 till 99,90, 1 från 100 till 1100
Längd (metrisk) 117 mm
Höjd (metrisk) 86 mm
Batterityp 4 x AA
Certifikat och efterlevnad CE, DIN 27027/ ISO 7027
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 2 år