Läs mer
WTW™ Turb™ Series 430 bärbara grumlighetsmätare
Beskrivning
- Bärbar turbiditetsmätare med automatisk kalibreringstyp
- Noggrannhet på 0,01 NTU eller& amp;plusmn;2% av det uppmätta värdet
- Inkluderar Turb 430 IR Fältuppsättning enl. DÅN ISO med tillbehör: AMCO Clear KalKit (0,02-100-1000 NTU), LSdata PC-programvara, 4 Mignon-batterier, 5 tomma flaskor, optiska rengöringsservetter, skruvmejsel, PC-anslutningskabel RS232 AK 540 B, snabbguide
- Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll
- Upplösning på 0,01 från 0,00 till 9,99, 0,1 från 10 till 99,90, 1 från 100 till 1100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bärbar turbiditetsmätare fältuppsättning |
| Ljuskälla | Infraröd LED |
| Visningstyp | LCD |
| Svarstid | 3 sek. |
| Beskrivning | Turb™ 430 IR Bärbar turbiditetsmätare fältset |
| Kalibreringstyp | Automatisk 3 poäng |
| Inkluderar | Turb 430 IR Fältuppsättning enl. DÅN ISO med tillbehör: AMCO Clear KalKit (0,02-100-1000 NTU), LSdata PC-programvara, 4 Mignon-batterier, 5 tomma flaskor, optiska rengöringsservetter, skruvmejsel, PC-anslutningskabel RS232 AK 540 B, snabbguide |
| Provstorlek | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll |
| IP-betyg | IP67 |
| Visa mer |