Läs mer
WTW™ Turb™ Series 430 bärbara grumlighetsmätare
Beskrivning
- Bärbar turbiditetsmätare med automatisk kalibreringstyp
- Noggrannhet på 0,01 NTU eller& plusmn;2% av det uppmätta värdet
- Inkluderar enstaka instrument med AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomma flaskor, 4 Mignon-batterier, optiska rengöringsservetter
- Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll
- Upplösning på 0,01 från 0,00 till 9,99, 0,1 från 10 till 99,90, 1 från 100 till 1100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bärbar turbiditetsmätare |
| Ljuskälla | Volfram |
| Visningstyp | LCD |
| Svarstid | 7 sek. |
| Beskrivning | Turb 430 T Portabel grumlighetsmätare |
| Kalibreringstyp | Automatisk |
| Inkluderar | Enstaka instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomma flaskor, 4 Mignon-batterier, optiska rengöringsservetter. (Frivillig LabStation med PC-programvara och rech. batteri (251-301) |
| Provstorlek | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll |
| IP-betyg | IP67 |
| Visa mer |