Läs mer
WTW™ Turb™ Series 430 bärbara grumlighetsmätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8002869
Typ:
Bärbar turbiditetsmätare
Bärbar turbiditetsmätare fältuppsättning
Ljuskälla:
Infraröd LED
Volfram
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10298082
Brand: WTW™ 600320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en noggrannhet på 0,01 NTU eller± 2 % av det uppmätta värdet; dessa portabla turbiditetsmätare är idealiska för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll.
  • Bärbar turbiditetsmätare med automatisk kalibreringstyp
  • Noggrannhet på 0,01 NTU eller& plusmn;2% av det uppmätta värdet
  • Inkluderar enstaka instrument med AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomma flaskor, 4 Mignon-batterier, optiska rengöringsservetter
  • Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll
  • Upplösning på 0,01 från 0,00 till 9,99, 0,1 från 10 till 99,90, 1 från 100 till 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bärbar turbiditetsmätare
Ljuskälla Infraröd LED
Visningstyp LCD
Svarstid 3 sek.
Beskrivning Turb™ 430 IR Bärbar turbiditetsmätare
Kalibreringstyp Automatisk 3 poäng
Inkluderar Enstaka instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomma flaskor, 4 Mignon-batterier, optiska rengöringsservetter. (Frivillig LabStation med PC-programvara och rech. batteri (251-301)
Provstorlek 20 mL
För användning med (applikation) Används för alla applikationer inklusive testning av dricksvatten, miljöövervakning, laboratoriereferensmätningar och processkontroll
IP-betyg IP67
Noggrannhet 0,01 NTU eller± 2 % av det uppmätta värdet
Upplösning 0,01 från 0,00 till 9,99, 0,1 från 10 till 99,90, 1 från 100 till 1100
Längd (metrisk) 117 mm
Höjd (metrisk) 86 mm
Batterityp 4 x AA
Certifikat och efterlevnad CE, DIN 27027/ ISO 7027
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Garanti 2 år