Läs mer
WTW™ Turb™ Grumlighetsstandard
Produktkod. 11725156
Change view
Grumlighet:
10 000 NTU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Grumlighet Förpackningsstorlek
11725156 10 000 NTU Varje
1 options
Produktkod. 11725156 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600546
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
AMCO Clear™ standarder är polymerkalibreringsstandarder för Turb™ meter och är mycket mer exakta och stabila utan att driva än Formazine
AMCO Clear™ standarder är polymerkalibreringsstandarder för Turb™ meter och är mycket mer exakta och stabila utan att driva än Formazine. De är spårbara till Formazine enligt NIST och är particertifierade. Den långsiktiga stabiliteten utan partikelförändring i storlek och form och den höga tillverkningstoleransen för endast± 1 % hjälper till att uppnå högsta resultatnoggrannhet. Standarderna är anpassade till respektive enhetsoptik i sin partikelsammansättning. Den naturliga driften av Formazine och den mycket högre tillverkningstoleransen med Formazine ger dem klara fördelar. Detta gör AMCO Clear™ standarder speciellt lämpade för applikationer i det lägre mätområdet såsom dricksvatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Turb 555 WL Laboratorieturbidimeter
Beskrivning Grumlighetsstandard
Grumlighet 10 000 NTU