Läs mer
Cole-Parmer™ LaMotte™ Secchi Turbidity Disk
Produktkod. 11762373 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Produkttyp:
Turbidity Disk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11762373 Turbidity Disk Varje
1 options
Produktkod. 11762373 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0549200
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna skiva för att avgöra grumlighet eller grad av synlighet i naturliga vattentillgångar. Cole-Parmer™ LaMotte™ Secchi grumlighetsskiva har flätade, töjningsbeständiga linjer markerade med halv- och helmetersintervall upp till 20 meter.
Enkel att använda secchi-skivan är en viktad, 20 cm diameter. svartvit platta som sjunker parallellt med vattenytan. För bästa resultat använd från läsidan av en båt eller brygga mellan mitt på morgonen och mitt på eftermiddagen.
Specifikationer
Produkttyp Turbidity Disk
Kvantitet 1 st