Läs mer
Turbidity QC-prov, dricksvattenstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15628215 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15628215 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 15628215 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 699
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Turbidity QC-prover för dricksvattenanalys, 15 mL, SPEX CertiPrep™
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Turbiditet QC-prov
  • QC-prover för dricksvatten
  • 15 ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Turbidity QC Sample
Namnnotering Yields up to 1L after dilution
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Kvantitet 15 ml
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning