Läs mer
Hach Lange™ Turbidity Standard 0.50 NTU
Brand:  Hach Lange™ 2698042
Produktkod. 10305237
  • 1363.39 SEK / 100ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Specifikationer
Turbidity Standard
100 mL
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • StablCal-standard, 0,50 NTU
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • EUH208-Innehåller Formaldehyd. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P285-Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P341-VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .