Läs mer
WTW™ Grumlighetsstandard
Produktkod. 10478413
Change view
Grumlighet:
0,02, 10, 100,1750 NTU
10 000 NTU
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Grumlighet Förpackningsstorlek
10478413 0,02, 10, 100,1750 NTU Varje
10134273 10 000 NTU Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10478413 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600543
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Grumlighetsnormer AMCO Clear™ med högsta precision och långsiktig stabilitet är NIST spårbara, particertifierade och inte farliga för din hälsa.
  • Långsiktig precision och stabilitet
  • Inga hälsorisker
  • Lätt att kassera
  • Anpassad till respektive enhetsoptik i deras partikelsammansättning
  • Lämplig för applikationer i det lägre mätområdet såsom dricksvatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Grumlighetsstandard
För användning med (utrustning) Turb 555 IR
Beskrivning Kalibreringsstandarder
Inkluderar Rengöringsvävnad och märkningsringar
Grumlighet 0,02, 10, 100,1750 NTU