Läs mer
WTW™ Grumlighetsstandard
Grumlighet:
0,02, 10, 100,1750 NTU
10 000 NTU
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Långsiktig precision och stabilitet
- Inga hälsorisker
- Lätt att kassera
- Anpassad till respektive enhetsoptik i deras partikelsammansättning
- Lämplig för applikationer i det lägre mätområdet såsom dricksvatten
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grumlighetsstandard |
| För användning med (utrustning) | Turb 555 IR |
| Beskrivning | Kalibreringsstandarder |
| Inkluderar | Rengöringsvävnad och märkningsringar |
| Grumlighet | 0,02, 10, 100,1750 NTU |