Läs mer
Cole-Parmer™ Turbidity Standard/Kit
Produktkod. 10350605
Change view
För användning med (utrustning):
Hach Turbidimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10350605 Hach Turbidimeter Varje
1 options
Produktkod. 10350605 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 2659405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
För användning med: HACH Turbiditetsmätare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Turbidity Standard Kit
För användning med (utrustning) Hach Turbidimeter
compliance-icons
Produktbeteckning
  • StablCal sealed vials calibration kits
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylenetetramine