Läs mer
Thermo Scientific™ Grumlighetsstandarder för Orion™ AQ3010 grumlighetsmätare
Description
Grumlighetsstandarder används med Orion™ AQ3010 Grumlighetsmätare (Cat. Nr. AQ3010). Dessa ersättningskalibreringsstandarder är polymerbaserade primära grumlighetsstandarder och inkluderar 800, 100, 20 och 0,02 NTU i 60 ml plastflaskor.
- För användning med: Orion AQUAfast AQ3010
- Standards Set har 60 ml flaska vardera med 0,02, 20,0, 100 och 800 NTU 100
Specifications
Specifications
| Typ | Kalibreringsstandarder |
| För användning med (utrustning) | Orion AQ3010 Turbiditetsmätare |
| Beskrivning | Ersättningssats för kalibreringsstandarder, inkluderar 800, 100, 20.0 och 0.02 NTU-standarder i plastflaskor |
| Inkluderar | 800, 100, 20.0 och 0.02 NTU-standarder i 60mL-flaskor |