Läs mer
IKA™ R 1313 Turbinomrörare
Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För att ritmaterial ska blandas uppifrån
- Genererar axiellt flöde i kärlet
- Minsta risk för skador vid kontakt med fartyget
- Minsta skjuvkrafter
- Använd vid medelhöga till höga hastigheter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modell R 1313 |
| Diameter (engelska) Fläkt | 2,8 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,4 tum. |
| Diameter (metrisk) fläkt | 70 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| För användning med (applikation) | Blanda vid medelhög till hög hastighet. |
| Längd (engelska) | 15,7 tum |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Hastighet | 800 rpm |
| Typ | Turbinomrörare |