Läs mer
Masterflex™ Turbo Prop Open Channel Flowmeter
Produktkod. 11700099 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighetsområde:
0,3 till 15 fot/sekund.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighetsområde Förpackningsstorlek
11700099 0,3 till 15 fot/sekund. Varje
1 options
Produktkod. 11700099 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3292201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30670.00 SEK
    22627.08 SEK / Paket med 1
    Save 8042.92 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Specifikationer
Typ Flödesmätare för skovelhjul
Noggrannhet 0,1 fot/sek.
Flödeshastighetsområde 0,3 till 15 fot/sekund.
För användning med (applikation) Mät vattenhastigheten noggrant i öppna kanaler och delvis fyllda rör
Strömförsörjningsdetaljer Internt litiumbatteri
Temperatur (metrisk) 70 °C