Läs mer
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core
Produktkod. 16235871 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
350 mm
450 mm
Produktkod. 16235871
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core används för att hämta omrörare från blandningsbehållare. PTFE stir bar retriever är kemiskt resistent, inert och läckagefri. Använder Samarium-Kobolt magneter i sin kärna.
  • Inert och läckagefri
  • Gjuten i ren, FDA-godkänd PTFE
  • Alnico V magneter
  • Autoklaveringsbar
  • För giranta omrörarstänger
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core för Giant Stir Bars
För användning med (utrustning) För borttagning av Giant Stir Bars från kärl av alla slag
Diameter (metrisk) 18 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Material PTFE med Rare Earth Magnet Core
Kvantitet 1