Läs mer
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
350 mm
450 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core för Giant Stir Bars |
| För användning med (utrustning) | För borttagning av Giant Stir Bars från kärl av alla slag |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Material | PTFE med Rare Earth Magnet Core |
| Kvantitet | 1 |