Läs mer
Abnova™ Turbo3C Protease
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2 mg/mL |
| För användning med (applikation) | Enzym |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C, Alikvot för att undvika upprepad frysning och upptining |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Protein |