Läs mer
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagens
Produktkod. 12395613 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200μ L
1 mL
5 x 200μ L
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5 reaktioner
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12395613 200μ L 5 reaktioner
12331863 5 x 200μ L 5 reaktioner
15325016 1 mL 1ml
15391506 5 x 1 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12395613 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0533
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Leverera DNA-plasmider och expressionsvektorer till eukaryota celler med detta mycket effektiva, lättanvända, icke-immunogena transfektionsreagens.
De Thermo Scientific™ TurboFect in vitro Transfection Reagent är ett mycket effektivt, lättanvänt, icke-immunogent transfektionsreagens för leverans av DNA-plasmider och expressionsvektorer till eukaryota celler.
TurboFect Transfektionsreagens är en steril lösning av en patentskyddad katjonisk polymer. Polymeren bildar kompakta, stabila, positivt laddade komplex med DNA. Dessa komplex skyddar DNA från nedbrytning och underlättar genleverans till eukaryota celler. TurboFect Reagens är idealiskt för transfektion av en mängd olika celler, inklusive primära och svårtransfekterade celler. Transfektion kan utföras i närvaro eller frånvaro av serum. TurboFect Reagens visar överlägsen transfektionseffektivitet och minimal toxicitet jämfört med andra lipidbaserade eller polymerbaserade transfektionsreagens.
Höjdpunkter:
  • Hög transfektionseffektivitet av en mängd olika celltyper
  • Ingen optimering krävs för de flesta cellinjer
  • Utmärkt transfektionseffektivitet i närvaro eller frånvaro av serum
  • Minimal cytotoxicitet
  • Färdig att använda– inget behov av att rekonstituera, späda eller manipulera
Rekommenderas för:
Stabil och övergående transfektion eller samtransfektion av DNA eller RNA; Experiment med adherenta eller suspensionsceller, differentierade eller odifferentierade celler; Genuttrycksstudier och analyser som involverar GFP- eller luciferasreportrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Transfektionsreagens
Tillräckligt för 100 Transfektioner
Kvantitet 200μ L
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Transfektionsteknik Lipid-baserad transfektion
Produktlinje TurboFect