Läs mer
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagens
Produktkod. 15325016 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200μ L
1 mL
5 x 200μ L
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5 reaktioner
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15325016 1 mL 1ml
12395613 200μ L 5 reaktioner
12331863 5 x 200μ L 5 reaktioner
15391506 5 x 1 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15325016 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0531
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Leverera DNA-plasmider och expressionsvektorer till eukaryota celler med detta mycket effektiva, lättanvända, icke-immunogena transfektionsreagens.
De Thermo Scientific™ TurboFect in vitro Transfection Reagent är ett mycket effektivt, lättanvänt, icke-immunogent transfektionsreagens för leverans av DNA-plasmider och expressionsvektorer till eukaryota celler.
Polymeren bildar kompakta, stabila, positivt laddade komplex med DNA. Dessa komplex skyddar DNA från nedbrytning och underlättar genleverans in vivo. Reagens orsakar inget detekterbart inflammatoriskt svar och är lämpligt för DNA-administrering via olika vägar, inklusive intravenös, intraperitoneal, intratumoral injektion, etc.
  • Ingen detekterbar inflammatorisk respons
  • Genleverans via flera administreringsvägar
  • Reproducerbara resultat
  • Funktionstestad på möss och råttor
Rekommenderas för:
DNA-transfektion
siRNA-DNA-samtransfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Transfektionsreagens
Kvantitet 1 mL
Klassificering Kemiskt definierad
Kompatibla celler Primärcell, endotelcell, epitelcell, myelomcell, cellinjer
Formatera 6-brunnars platta, 12-brunnars platta, 24-brunnars platta, 48-brunnars platta, 96-brunnars platta, kolvar
Transfektionsteknik Kemisk transfektion
Produktlinje TurboFect
För användning med (applikation) Transfektion