Läs mer
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagens
Produktkod. 15391506 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200μ L
1 mL
5 x 200μ L
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5 reaktioner
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15391506 5 x 1 mL 5ml
12395613 200μ L 5 reaktioner
12331863 5 x 200μ L 5 reaktioner
15325016 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15391506 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0532
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Leverera DNA-plasmider och expressionsvektorer till eukaryota celler med detta mycket effektiva, lättanvända, icke-immunogena transfektionsreagens.
De Thermo Scientific™ TurboFect in vitro Transfection Reagent är ett mycket effektivt, lättanvänt, icke-immunogent transfektionsreagens för leverans av DNA-plasmider och expressionsvektorer till eukaryota celler.
TurboFect Transfektionsreagens är en steril lösning av en patentskyddad katjonisk polymer. Polymeren bildar kompakta, stabila, positivt laddade komplex med DNA. Dessa komplex skyddar DNA från nedbrytning och underlättar genleverans till eukaryota celler. TurboFect Reagens är idealiskt för transfektion av en mängd olika celler, inklusive primära och svårtransfekterade celler. Transfektion kan utföras i närvaro eller frånvaro av serum. TurboFect Reagens visar överlägsen transfektionseffektivitet och minimal toxicitet jämfört med andra lipidbaserade eller polymerbaserade transfektionsreagens.
Höjdpunkter:
  • Hög transfektionseffektivitet av en mängd olika celltyper
  • Ingen optimering krävs för de flesta cellinjer
  • Utmärkt transfektionseffektivitet i närvaro eller frånvaro av serum
  • Minimal cytotoxicitet
  • Färdig att använda– inget behov av att rekonstituera, späda eller manipulera
Rekommenderas för:
Stabil och övergående transfektion eller samtransfektion av DNA eller RNA; Experiment med adherenta eller suspensionsceller, differentierade eller odifferentierade celler; Genuttrycksstudier och analyser som involverar GFP- eller luciferasreportrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Transfektionsreagens
Tillräckligt för 250 Transfektioner
Kvantitet 5 x 1 mL
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Klassificering Kemiskt definierad
Kompatibla celler Etablerade cellinjer, primära celler, endotelceller, epitelceller, njure, makrofager, myelomceller, hepatocyter, fibroblaster
Utgångsmaterial Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Kemisk transfektion, lipidbaserad transfektion
Produktlinje TurboFect