Läs mer
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagens
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ TurboFect in vitro Transfection Reagent är ett mycket effektivt, lättanvänt, icke-immunogent transfektionsreagens för leverans av DNA-plasmider och expressionsvektorer till eukaryota celler.
Höjdpunkter:
- Hög transfektionseffektivitet av en mängd olika celltyper
- Ingen optimering krävs för de flesta cellinjer
- Utmärkt transfektionseffektivitet i närvaro eller frånvaro av serum
- Minimal cytotoxicitet
- Färdig att använda– inget behov av att rekonstituera, späda eller manipulera
Rekommenderas för:
Stabil och övergående transfektion eller samtransfektion av DNA eller RNA; Experiment med adherenta eller suspensionsceller, differentierade eller odifferentierade celler; Genuttrycksstudier och analyser som involverar GFP- eller luciferasreportrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Transfektionsreagens |
| Tillräckligt för | 100 Transfektioner |
| Kvantitet | 200μ L |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Transfektionsteknik | Lipid-baserad transfektion |
| Produktlinje | TurboFect |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.