Läs mer
Thermo Scientific™ TurboFlow™ Kolumner för automatiserad onlinerensning av LC-MS-prov
Produktkod. 31722697 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
TurboFlow Cyklonen C18-kolonnen
TurboFlow Cyklonen MCX-2-kolonnen
Kolumnfas:
Kiselbaserad omvänd fas
Polymerbaserat fasblandat katjonutbyte
Diameter (metrisk) Yttre:
0.5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Kolumnfas Diameter (metrisk) Yttre
31722697 TurboFlow Cyklonen C18-kolonnen Kiselbaserad omvänd fas 0.5 mm
31722696 TurboFlow Cyklonen MCX-2-kolonnen Polymerbaserat fasblandat katjonutbyte 0.5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31722697 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CH953280
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Automatisera online-matrisrengöring av komplexa matriser på din LC-MS för att eliminera manuell sanering och förbättra produktiviteten och tillförlitligheten i resultaten.
Använd Thermo Scientific™ TurboFlow™ Columns för automatiserad online-matrisrensning av komplexa matriser analyserade på Thermo Scientific™ Aria™ och Transcend™ TLX. Placerade före analyskolonnen TurboFlow möjliggör provrensningskolonner direkt injektion av komplexa matriser såsom mat, plasma, urin och andra biologiska matriser i masspektrometrisystemet (MS) utan föregående provförbehandling. Den patenterade TurboFlow kolonndesignen behåller intressanta sammansättningar för efterföljande analys, medan komplexa matriser snabbt och helt elueras till spillo.
Förbättra produktiviteten
TurboFlow Kolumner automatiserar de många uppgifter som traditionellt utförts manuellt, och eliminerar därmed de många felbenägna manuella steg som utförs för matrisrensning och som orsakar variation i data. Som ett resultat kan denna automatiserade provsaneringsteknik förbättra produktiviteten och säkerheten i testresultaten.
Minimera jontryckning, producera rena provextrakt:
  • Minimera provförberedelse – förenklar komplexa provförberedelseprotokoll
  • Minska jonundertryckning – ger bättre datakvalitet
  • Förenkla metodutveckling – använder samma metod för olika matriser
  • Sparar tid – injicerar prover direkt i LC-MS-systemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnfas Kiselbaserad omvänd fas
Beskrivning TurboFlow Cyklonen C18-kolonnen
För användning med (applikation) Läkemedel; Fettsyror. Den mest bevarande av de alkylbundna faserna för icke-polära lösta ämnen
För användning med (utrustning) Transcend- och Aria TLX-system
Produktlinje TurboFlow
Sorbent C18
Typ TurboFlow XL-kolumnen
Kvantitet Vardera
Längd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.5 mm
Gröna funktioner FSC