Läs mer
Honeywell™ Turbolite Webbing Fall Arrest System
Produktkod. 12687383
Change view
Klassad för användare upp till 136 kg, klassad för användare upp till 100 kg vid låga nivåer
Produktkod.
12687383 Klassad för användare upp till 136 kg, klassad för användare upp till 100 kg vid låga nivåer
1 options
Produktkod. 12687383 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1018015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4336.50 SEK
    2051.37 SEK / Paket med 1
    Save 2285.13 SEK
    52% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Prisvärt fallskydd med låg frigång som fungerar som ett alternativ till stötdämpande linor.
  • Inbyggd banbelastningsindikator identifierar när enheten behöver tas ur drift
  • Snabbaktiverande patentsökt bromssystem
  • Kompakt och lätt
  • Konstruerad webbing för större nötningsbeständighet och lång livslängd (vectran / polyester webbing)
  • Lätt, höghållfast, slagtålig nylonhölje för maximal hållbarhet
  • Inbyggd svivel förhindrar vridning
  • Ingen årlig fabrikscertifiering krävs
  • Anpassar sig till alla situationer med låg frigång
  • Kan användas i Fall Factor 2 (under den bakre D-ringen och inte lägre än fotnivå)
  • Kan användas på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, ISO 9001/2000, EG-intyg 0082/544/160/12/08/0430
Styrka Klassad för användare upp till 136 kg, klassad för användare upp till 100 kg vid låga nivåer
Vikt (metrisk) 0.877 kg
Längd (metrisk) 2 m arbetskapacitet livlina
Material Hög genomslagskraft Nylon, stötdämpande sampolymernav, vectran core Webbing, twistlock karbinhake i rostfritt stål