Läs mer
Honeywell™ Turboshield Adapter för hård hatt
:
För användning med hjälm, Turboshield ansiktsskydd
Beskrivning
- Har en patenterad mekanism med dubbla pivoter och ett patenterat frigöringssystem för visirlåsmekanism
- Perfekt för arbetare som utsätts för fall för flygande föremål, stötar, stänk, UV och luftburet skräp
- Alternativ för hjälmadapter gör det lättare för dem som behöver kombinera huvudskydd med ansiktsskydd
- Visir glider bakåt 170 mm, vilket förbättrar balansen och viktfördelningen
- Design med dubbla gångjärn ökar spelrummet med så mycket som 100 mm och håller tillbehörsöppningarna öppna för kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning
- Kompatibel med Supervisor specialvisir inklusive guldbelagda, triacetat och acetat
- Kompatibel med de flesta stora hjälmarna (inklusive North-märket) med undantag för hjälmarna med full brätte.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 2, EC-certifikat: C1519.2HON, EG-intyg: C1519.2HON, EN 166 |
| Beskrivning | Dielektrisk |
| För användning med (utrustning) | Hårda hattar, Turboshield ansiktsskydd |
| För användning med (applikation) | Stötskydd, stänkskydd, UV-skydd |
| Ram färg | Grå |
| Rammaterial | Förstärkt Nylon |