Läs mer
Honeywell™ Turboshield Huvudbonader
:
För användning med Turboshield ansiktsskydd
Beskrivning
- Flexibel huvuddämpande upphängningsvagga ger 300 % större kontaktyta än traditionella upphängningar för att eliminera tryckpunkter för att bära hela dagen
- Enkelt tryckknappsfrigöringssystem möjliggör enkelt visirbyte på några sekunder
- Kontrollknapparna är stora och ergonomiskt utformade för enkel justering - även när du bär handskar
- Andningsbart, avtagbart, tvättbart pannband
- Smidigt vridbart med positiva stopp i höjt och sänkt läge
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 2, EC-certifikat: C1519.2HON, EG-intyg: C1519.2HON, EN 166 |
| Beskrivning | Dielektrisk |
| För användning med (utrustning) | Turboshield visir ansiktsskydd |
| För användning med (applikation) | Stötskydd, stänkskydd, UV-skydd |
| Ram färg | Grå |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Rammaterial | Browguard är ABS, fjädring är Nylon 66 |