Läs mer
Honeywell™ Turboshield Visir
Beskrivning
- Känn dig säkrare med 50 % mer haktäckning jämfört med traditionella visir, utan behov av skrymmande tillbehör
- Visir kan enkelt tas bort med det nya Turboshield Ansiktsskyddssystem med en enkel tryckknapp.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 2, EC-certifikat: C1519.2HON, EG-intyg: C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172 |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Beskrivning | Dielektrisk |
| Linsfärg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Turboshield huvudbonader |
| För användning med (applikation) | Lämpligt ansiktsskydd för de flesta inomhusarbeten |
| Linsmaterial | Polykarbonat |