Learn More
Honeywell™ Turboshield Visor
Beskrivelse
- Feel safer with 50% more chin coverage compared to traditional visors, without the need for bulky accessories
- Visors can be easily removed with the new Turboshield Faceshield system using a simple push-button release.
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | EC Category PPE: 2, EC Certificate: C1519.2HON, EC Attestation: C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172 |
| Lens Coating | Anti-fog |
| Description | Dielectric |
| Lens Tint | Clear |
| For Use With (Equipment) | Turboshield headgear |
| For Use With (Application) | Suitable face protection for most indoor work applications |
| Lens Material | Polycarbonate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?