Läs mer
Turkesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Turkesterone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O8/c1-23(2,33)8-7-21(32)26(5,34)20-6-9-27(35)15-11-16(28)14-10-17(29)18(30)12-24(14,3)22(15)19(31)13-25(20,27)4/h11,14,17-22,29-35H,6-10,12-13H2,1-5H3/t14-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,24-,25+,26+,27+/m0/s1 |
| Formel vikt | 496.3036 |