Läs mer
Berthold Technologies Vändbord för fyrkantiga petriskålar
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Vändbordet NightSHADE möjliggör sekventiell och schemalagd inhämtning av upp till 6 fyrkantiga petriskålar. Denna referens innehåller hela skivspelaren: bas plus övre del.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provbricka |
| För användning med (applikation) | Avbildning av plantor |
| För användning med (utrustning) | Bilddiagnostiksystem |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Spänning | 24 V |