Läs mer
Turofexorate isopropyl, MedChemExpress
Beskrivning
Turofexorate isopropyl (FXR-450) is a potent, selective, and orally bioavailable FXR agonist with EC50 of 4 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Turofexorate isopropyl |
| CAS | 629664-81-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24F2N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | FXR-450 XL335 WAY-362450 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CN(C(C2=CC=C(F)C(F)=C2)=O)CC(C)(C)C3=C1NC4=C3C=CC=C4)OC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.47 |
| Visa mer |