Läs mer
Terpentinolja, TRC
Produktkod. 30136890
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136890 100 mL
30008977 50 mL
30010015 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT785900100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8006-64-2
Synonym Turpentine Oil, Turpentine, oil (10C, 11C), Turpentine, Turpentine oil (06C, 07C), Essential oils, turpentine, G 4134, Gum Terpene N, Gum turpentine, oils, Oil of turpentine, Oleum terebinthinae, Spirits of turpentine, Terebinth oil, Terpentine oil, Turpentine spirits, G 4134, Gum Terpene N, Oil of turpentine, Spirits of turpentine, Terebinth oil, Turpentine spirits, Turpentine, oil (10C, 11C), Turpentine, Turpentine oil (06C, 07C), Essential oils, turpentine, Gum turpentine, oils, Oil of turpentine, Oleum terebinthinae, Terpentine oil
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Turpentine
Kvantitet 100 mL