Läs mer
Terpentinersättning, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10122690 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122690 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11463623 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
12686787 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10488800 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10122690 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/4200/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 64742-88-7
MDL-nummer 132767
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 149°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska