Läs mer
TUSC3 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Produktkod. 18620811 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.02 mL
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18620811 0.02 mL -
18601461 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18620811 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP2932230.02ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TUSC3 Polyclonal specifically detects TUSC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TUSC3
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:2000
Formulering PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias D8S1992, M33, N33MRT7MGC13453, oligosaccharyltransferase 3 homolog A, OST3A, Protein N33, Putative prostate cancer tumor suppressor, tumor suppressor candidate 3
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 42-200 of human TUSC3 (NP_839952.1). QKKKENLLAEKVEQLMEWSSRRSIFRMNGDKFRKFIKAPPRNYSMIVMFTALQPQRQCSVCRQANEEYQILANSWRYSSAFCNKLFFSMVDYDEGTDVFQQLNMNSAPTFMHFPPKGRPKRADTFDLQRIGFAAEQLAKWIADRTDVHIRVFRPPNYSG
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.02 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7991
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus