Läs mer
Thermo Scientific™ TV-860 Vertikal Rotor
Produktkod. 12121690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 35 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12121690 8 x 35 ml Varje
1 options
Produktkod. 12121690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337405.01 SEK
    252794.37 SEK / Paket med 1
    Save 84610.64 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bearbeta prover som 60 000 rpm med Thermo Scientific™ TV-860 Vertikal Rotor.
Rekommenderas för:
Stora volymer isopycnic och hastighet zonseparationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TV-860 Vertikal Rotor
Material Titan
Typ Vertikal rotor
Kapacitet 8 x 35 ml
Max. RCF 340,596 x g
Max. Hastighet 60,000 rpm
Radie (metrisk) 84.7 mm
Radie (metrisk) Min. 59.2 mm
K-faktor 25.2
Max. Rörlängd 97 mm
Max. Diameter på rör 25 mm
Nettovikt 25.1 lb. (11.4 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 0°
Genomsnittlig RCF 289,325 x g
Min. RCF 238,055 x g