Läs mer
UVP TW-26 Transilluminator
Beskrivning
- Plexiglas och glasytor är dubbelt säkerhetsförseglade i enheten för hållbarhet, vilket ger ett rep- och kemikaliebeständigt arbetsområde
- Jämn ljusspridning
- Två års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 108 mm |
| Produkttyp | White Light Transilluminator |
| Wattal | 8 w |
| Filtreringsområde (metrisk) | 210 x 260 mm |
| Mått (L x B x H) | 241 x 337 x 108mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Storlek (metriskt) filter | 210 x 260 mm |
| Modell | TW-26 |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Visa mer |