Läs mer
TW-37, MedChemExpress
Produktkod. 16424928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16424928 10 mg
16411177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16424928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TW-37
CAS 877877-35-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H35NO6S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (73.21 mM)
LEDER O=C(C1=CC(CC2=CC=CC=C2C(C)C)=C(C(O)=C1O)O)NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(C4=CC=CC=C4C(C)(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 573.7
Formel vikt 573.7
Procent renhet 96.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death