Läs mer
Novus Biologicals™ TWA1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18217722 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18217722 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18217722 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL108357
The TWA1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25664 and based on accession number NM_17896. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens chromosome 20 open reading frame 11 (C20orf11), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only