Läs mer
Brannan™ Andra hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12849207
:
Specifik viktområde: 24 till 48 g/ml
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12849207
Brand: Brannan™ 63/099/9
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Handla laddade Twaddell hydrometrar för specifik vikt intervall 24 till 48g/ml
För 0 till 24 Secondll intervall uppdelat 1.0TW. 158 mm Skottladdad, skala underindelning 1.0TW, noggrannhet± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW vid 60/60 °F. Kalibrerad vid 15,6 °C.