Läs mer
Brannan™ Andra hydrometrar
Specifik viktområde:
102 till 138 g/ml
24 till 48 g/ml
48 till 74 g/ml
74 to 102 g/mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För 0 till 24 Secondll intervall uppdelat 1.0TW. 158 mm Skottladdad, skala underindelning 1.0TW, noggrannhet± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW vid 60/60 °F. Kalibrerad vid 15,6 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | Twaddle Hydrometer |
| Noggrannhet | ±1Tw |
| Ökar | 1.0TW |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Specifik viktområde | 24 till 48 g/ml |