Läs mer
Brannan™ Twaddle hydrometrar
Beskrivning
För 0 till 24 Secondll intervall uppdelat 1.0TW. 158 mm Skottladdad, skala underindelning 1.0
TW, noggrannhet± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW vid 60/60 °F. Kalibrerad vid 15,6 °C.
TW, noggrannhet± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW vid 60/60 °F. Kalibrerad vid 15,6 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Typ | Twaddle Hydrometer |
| Noggrannhet | ±1.0TW, 0.5TW± 0,5TW |
| Ökar | 1 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS |
| Längd (metrisk) | 158 mm |
| Baume Range | 0 till 24 g/ml |