Läs mer
Brannan™ Twaddle hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8012967
Baume Range:
0 till 24 g/ml
138 till 170 g/ml
48 till 74 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 31488167
Brand: Brannan™ 63/099/8
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skottladdade Twaddle hydrometrar
För 0 till 24 Secondll intervall uppdelat 1.0TW. 158 mm Skottladdad, skala underindelning 1.0
TW, noggrannhet± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW vid 60/60 °F. Kalibrerad vid 15,6 °C.
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Typ Twaddle Hydrometer
Noggrannhet ±1.0TW, 0.5TW± 0,5TW
Ökar 1 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 158 mm
Baume Range 0 till 24 g/ml