Läs mer
Melford Tween 20
Produktkod. 30018673
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
30018673 500 ml
1 options
Produktkod. 30018673 Leverantör Melford Leverantörsnummer P203700.5
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Fettsyrasammansättning: Laurinsyra: Cirka 50% Balans: Myristinsyra, Palmitinsyra och Stearinsyra.
Fettsyrasammansättning:
Laurinsyra: Cirka 50%
Balans: Myristin-, Palmitin- och Stearinsyra.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tween 20
CAS 9005-64-5
Kvantitet 500 ml