Läs mer
TWEEN 20 (50% Solution)
TWEEN 20 (50% Solution)
Brand: Invitrogen 003005
| Kvantitet | 20mL |
|---|
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
May be added to TBS or PBS at low concentrations, to reduce non-specific binding in ELISAs and IHC.
Specifikationer
| 20mL |