Läs mer
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergent Solution är högrenat Tween-20-tvättmedel som stabiliseras och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Tween-20 Detergent Surfact-Amps Solution är högrenat Tween-20-tvättmedel som stabiliseras och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Detta är en lättanvänd 10% (w/v) lösning av renad Tween-20 detergent för användning i rutinmässiga och krävande proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. Tween-20 är en nonjonisk ytaktiv polyoxietylen som oftast tillsätts till PBS- eller TBS-tvättbuffertar för ELISA, Western blotting och andra immunanalysmetoder.
Surfact-Amps™ detergentlösning (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från icke-utspädda detergenter, som är extremt viskösa, är Surfact-Amps 10% Solutions lätta att pipettera och dosera med hög precision. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
Tween 20– ett populärt icke-joniskt detergentlösning för användning i immunanalystvättbuffertar
Exakt– precis 10 % detergentlösning i ultrarent vatten
Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
- Molekylvikt: 1228
- Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
- Samlingsnummer: Okänt
- Micell, molekylvikt: Okänd
- Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, w/v)
- Grumlingspunkt: 95°C
- Dialyserbar: Nej
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Detergent |
| Innehåll och lagring | Förvara på en sval, torr plats med god ventilation. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Surfact-Amps, Tween |
| Reagenstyp | Detergentlösning |
| Kvantitet | 6 x 10 mL |