Läs mer
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 13474259 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
500 mL
6 x 10 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
60ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13474259 250 mL 250ml
13464259 50 mL -
11586671 6 x 10 mL 60ml
13484259 500 mL 500ml
11368311 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 13474259 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 85114
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergent Solution är högrenat Tween-20-tvättmedel som stabiliseras och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Tween-20 Detergent Surfact-Amps Solution är högrenat Tween-20-tvättmedel som stabiliseras och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Detta är en lättanvänd 10% (w/v) lösning av renad Tween-20 detergent för användning i rutinmässiga och krävande proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. Tween-20 är en nonjonisk ytaktiv polyoxietylen som oftast tillsätts till PBS- eller TBS-tvättbuffertar för ELISA, Western blotting och andra immunanalysmetoder.
Surfact-Amps™ detergentlösning (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från icke-utspädda detergenter, som är extremt viskösa, är Surfact-Amps 10% Solutions lätta att pipettera och dosera med hög precision. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
Tween 20– ett populärt icke-joniskt detergentlösning för användning i immunanalystvättbuffertar
Exakt– precis 10 % detergentlösning i ultrarent vatten
Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
  • Molekylvikt: 1228
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Samlingsnummer: Okänt
  • Micell, molekylvikt: Okänd
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, w/v)
  • Grumlingspunkt: 95°C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in a cool, dry, and well-ventilated area
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Tween
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 250 mL